Learn More
Solution d’or pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HCI, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12917253 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12917253 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12917253 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 404 100
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Conditionnement Flacon
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Concentration 100 mg/L
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nom IUPAC or
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
CID PubChem 23985
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:30050