Learn More
Solution d’or pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HCI, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12987323 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12987323 100 mL -
12977323 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12987323 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 604 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    121.40€ / 100mL
    Économisez 29.60€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Chlorure d’hydrogène
Quantité 100 mL