Learn More
WTW™ Kit de réactif pour test de l’or
Click to view available options
Nbre de tests:
80
Description
- Pratique et économique
- Qualité garantie par AQA/CQI
- Pour de faibles concentrations et des travaux de routine avec un débit d’échantillons important dans le laboratoire
- Large plage de mesure à l’aide de cuves rectangulaires pour la détermination des concentrations à l’état de traces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau de mer |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 80 |
| Plage | 0,5 - 12,0 mg/l Au |
| Suffisant pour | 100 digestions |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de fissure |