Learn More
Fil d’or, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, Premion™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301548
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
Code produit. 11301548
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010968.G1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) dia.
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Poids ≈0.15g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Premion