Learn More
Fil de tantale, 14kt, rouge, 1,63 mm (0,064 po) de diamètre, Au 58,3 % min, Thermo Scientific™
Code produit. 11303898
Click to view available options
Quantité:
10 cm
25 cm
50 cm
Conditionnement:
10cm
25cm
50cm
Code produit. 11303898
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040328.BS
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire (14kt)
Couleur Rouge
Note relative au nom 1.63mm (0.064 in.) dia.
Quantité 10 cm
Poids ≈28g/m
Forme Câble
Numéro MDL MFCD00003436
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) % Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3%