Learn More
Lingots de zinc et d’or, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gold Zinc slugs |
| Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Zn; 95:5 wt% |
| Quantité | 1 Pc. |
| Poids | ≈3.7g/slug |
| Forme | Pastille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD02092916 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |