Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubes GORE STA-PURE PCS
Code produit. 17847933
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Conditionnement:
0.31cm
30cm
Code produit. 17847933
Marque: Watson-Marlow Tubing 961.0032.016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes GORE STA-PURE PCS en silicone renforcé au PTFE assurent une performance à long terme et une précision reproductible vitales pour l'industrie pharmaceutique et autres environnements de haute technologie.
  • Les tubes STA-PURE PCS en silicone renforcé au PTFE assurent une performance à long terme et une précision reproductible vitales pour l'industrie pharmaceutique et autres environnements de haute technologie.
  • Seul tube de sa catégorie a offrir une structure composite utilisant un maillage en PTFE, STA-PURE PCS offre une résistance supérieure à l’éclatement pouvant atteindre 7 bars (100 psi) et est 18 fois plus durable que les tubes en silicone. Il ne produit pratiquement aucun effet de relargage, est homologué USP classe VI et n'est pas toxique, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications biopharmaceutiques.
  • Largement utilisé pour les applications à haute pureté, telles que la filtration tangentielle, l'ultrafiltration, le transfert de cellules vivantes, la fermentation et le transfert vers les bioréacteurs. Également utilisé pour le revêtement de comprimés aqueux.
  • Guide de compatibilité chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,125 in
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau ePTFE, Platinum-cured Silicone
Longueur totale (impériale) 12 in.
Longueur totale (métrique) 305 mm
Épaisseur (impériale) 0.0625 in.
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Couleur Off-white
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Type de produit PCS Tubing