Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes Gore™ STA-PURE™ série PFL L/S™
Code produit. 15929885
Click to view available options
Taille de la tubulure:
14
16
18
Débit:
130 ml/min
2300 ml/min
480°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15929885
Marque: Masterflex™ 9624214
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure pour pompe à haute performance lors d’applications complexes.
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Pour des applications chimiques et pharmaceutiques
  • Résistance chimique accrue, y compris contre les solvants organiques corrosifs, pas de spallation, faible perméabilité aux gaz, blanc opaque
  • Choix idéal pour les applications de traitement pharmaceutique et biopharmaceutique critiques de haute pureté ou de longue durée.
  • Le composite breveté (perfluoroélastomère) et l’ePTFE (polytétrafluoroéthylène) donne lieu à un tube à la grande durabilité flexible pour une meilleure résistance à la rupture, même pour des applications allant jusqu’à 60 psi.
  • Les tests de pompe à long terme prouvent que la tubulure pour pompes Gore™ STA-PURE™ série PFL à une durée de vie se comptant en centaines d’heures avec des débits homogènes et reproductibles, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l’entretien en remplaçant moins souvent la tubulure.
  • Si vous recherchez une tubulure stable peu importe le débit ou le processus, qui résiste au CIP (nettoyage en circuit fermé) ou à la SIP (stérilisation en circuit fermé), cette tubulure est idéale !
  • Utilisation recommandée avec les têtes de pompe L/S™ et I/P™ standard, et Easy-Load™, ainsi que les têtes de pompe L/S™Easy-Load™ II.
Spécification
Certifications/Conformité Pharmacopée européenne ; USP ; Prop 65 NA (sans produits chimiques mentionnés dans la norme Prop 65)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau STA-PURE série PFL
Longueur totale (impériale) 1 pieds
Longueur totale (métrique) 0,35 m
À utiliser avec Pompes série L / S
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Taille de la tubulure 14
Débit 130 ml/min
Tuyau cannelé 1 / 16 po.
Méthode de stérilisation Autoclave, SIP
Pression maximale 60°psi, 4,1 bar
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 150°C
Type de produit Tube de pompe