Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubes GORE STA-PURE PFL
Code produit. 17877943
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Conditionnement:
0.31cm
1 pièce
Code produit. 17877943
Marque: Watson-Marlow Tubing 966.0048.016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes Gore STA-PURE PFL, anciennement appelés Chem-Sure, conviennent à quasiment tous les produits chimiques agressifs, notamment les solvants organiques, comme le méthyléthyl cétone, le toluène et l'acétone
  • Les tubes STA-PURE PFL conviennent à quasiment tous les produits chimiques agressifs, notamment les solvants organiques, comme le méthyléthyl cétone, le toluène et l'acétone.
  • STA-PURE PFL est un composite haute performance du PTFE et un fluoroélastomère haute qualité, offrant une résistance extraordinaire aux produits chimiques, une durée de vie extrêmement longue, ainsi qu’une très forte résistance à l'éclatement. Exempt de plastifiants, d'accepteurs d'acide et d'autres auxiliaires de traitement, ce tube est l’un des plus purs actuellement disponibles.
  • Les essais de lixiviation à l'aide d'acétate d'éthyle ont permis de parvenir à un taux de substances extractables 100 fois inférieur à celui des autres tubes en fluoroélastomère. En outre, STA-PURE PFL a fait l’objet d’essais de classe VI pour les applications pharmaceutiques.
  • Guide de compatibilité chimique
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Diamètre (impériale) interne 0.1875 in.
    Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
    Matériau ePTFE, Platinum-cured FFKM
    Longueur totale (impériale) 12 in.
    Longueur totale (métrique) 305 mm
    Épaisseur (impériale) 0.1875 in.
    Épaisseur (métrique) 4.8 mm
    Couleur Off-white
    Dureté 85 (Shore A, ± 10)
    Max. Operating Temperature (English) 176°F
    Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
    Type de produit PFL Tubing