Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à ailettes
N°
Oui; Bouchon á ailettes
Sans bouchon
Conditionnement:
2500 pièces
3000 pièces
Description
- Pour un usage en laboratoire
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Avec ou sans bouchon
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- En version stérile ou non stérile (stérilité assurée par le traitement par faisceau électronique à 10 kGy)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL, ISO 11137 |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 3,5 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec | Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie |
| Conditionnement | 625BG |
| Quantité | 2 500/carton |
| Afficher plus |