Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à ailettes
Non inclus
Conditionnement:
3000 pièces
3800 pièces
Description
- Pour un usage en laboratoire
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Avec ou sans bouchon
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- En version stérile ou non stérile (stérilité assurée par le traitement par faisceau électronique à 10 kGy)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 3 mL |
| Longueur (métrique) | 55 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Comprend | Winged plug |
| Conditionnement | 750BG |
| Quantité | 3000 Carton |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |