Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à ailettes
Non inclus
Conditionnement:
3000 pièces
3800 pièces
Description
- Pour un usage en laboratoire
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Avec ou sans bouchon
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- En version stérile ou non stérile (stérilité assurée par le traitement par faisceau électronique à 10 kGy)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, DIV, CE N°1935/2004 |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 3 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec | Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie |
| Conditionnement | 760BG |
| Quantité | 3800 Carton |
| Avec rebord | N° |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 12.8 mm |
| Afficher plus |