Learn More
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™
Fabriqués en PS ou en PP. Les tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ ont une forme arrondie.
98.80€ - 405.80€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Capacité (métrique) | 5 mL |
À utiliser avec | Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie |
Conditionnement | 500 BG |
Diamètre (métrique) | 12,8 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11779382
|
Gosselin
TK75-044 |
PP | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
405.80€
2000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11759382
|
Gosselin
TK75-003 |
PP | CE N°1935/2004 |
98.80€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11729412
|
Gosselin
TK75-001 |
PS | CE, UL, ISO 11137 |
118.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12123841
|
Gosselin
TK75-023 |
PP | N°CE1935/2004 |
254.54€
2000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11874021
|
Gosselin
TK75-036 |
PS | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
169.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11769382
|
Gosselin
TK75-018 |
PP | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
207.48€
2000 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11759412
|
Gosselin
TK75-022 |
PS | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
381.84€
2000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11739412
|
Gosselin
TK75-006 |
PS | CE, DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
281.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tube en polystyrène ou en polypropylène naturel
- Capacité nominale de 5 ml
- Assemblé
Spécification
Naturel | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
12,8 mm |
5 mL | |
500 BG |