Learn More
Corning™ Sachets autoclavables pour mélangeur
Pour un autoclavage sûr des produits contaminés
183.00€ - 469.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Couleur | Naturel |
À utiliser avec (application) | Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie |
Épaisseur (métrique) | 40 μm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11830482
|
Corning™
SA03-01 |
3 L | Polypropylène | 25.5 cm | 40 cm |
183.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11840482
|
Corning™
SA09-01 |
9 L | Polypropylène | 30 cm | 50 cm |
188.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11723244
|
Corning™
SA14-01 |
14 L | Polypropylène | 40 cm | 60 cm |
314.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11773244
|
Corning™
SA33-01 |
33 L | Polypropylène | 60 cm | 78 cm |
469.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11733244
|
Corning™
SA14-03 |
9 l | HDPE | 40 cm | 60 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11763244
|
Corning™
SA03-05 |
3 l | HDPE | 25.5 cm | 40 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11743244
|
Corning™
SA21-05 |
21 l | HDPE | 40 cm | 78 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12672295
|
Corning™
SA09-05 |
9 L | HDPE | 30 cm | 50 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Épaisseur : 40 μm
- Nombreux volumes disponibles
Informations sur la commande
Les sachets non imprimés sont conditionnés dans des boîtes. Les sachets imprimés sont fournis en rouleaux.
Spécification
Oui | |
Naturel | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
40 μm |