Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD 150 ml
Code produit. p-8002230
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
300 pièces
Code produit. 11773024
Marque: Gosselin™ LC150A03
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés de 150 ml en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis avec rebord interne, joint séparé ou tampon.
  • Grande ouverture
  • Produit incassable
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 150 ml
Couleur Naturel
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 50mm
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 50 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Jetable Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 95 mm
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis unique