Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Conditionnement:
25 pièces
68 pièces
Description
- Col large
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
- Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 121 mm |
| Quantité | 25/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) | 121 mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |