Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Code produit. p-8002231
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Conditionnement:
25 pièces
68 pièces
Code produit. 11778653
Marque: Gosselin™ LR100001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons ronds en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis avec joint séparé ou tampon.
  • Col large
  • Produit incassable
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
  • Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Naturel
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 101 mm
Quantité 68/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 101 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 174 mm
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis double