Learn More
Gosselin™ Flacons ronds de 250 ml en PEHD naturel Gosselin™
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Polyéthylène
Trésylène
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Conditionnement:
145 pièces
Description
- Flacons ronds et carrés à usage unique en PEHD de 50 ml à 2 500 ml
- Trois bouchons différents disponibles : Bouchon à vis rouge à filetage long, fermeture simple ; Bouchon à vis rouge avec fermeture double et joint en polyéthylène ; Bouchon à vis étanche rouge avec joint Tresylene (100 ml à 1 000 ml uniquement)
- Les flacons sont montés avec un bouchon à vis et disposés dans des boîtes
- Version aseptique ou stérilisée par irradiation avec certificat de stérilisation décollable
- Les flacons de 2 500 ml sont dotés de bouchons blancs
- Produit destiné exclusivement à la recherche, sauf indication contraire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 60 mm |
| Quantité | 145/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Largeur (métrique) | 60 mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |