Learn More
Gosselin™ Flacons ronds de 250 ml en PEHD naturel Gosselin™
Code produit. p-8002232
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Polyéthylène
Trésylène
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Förpackningsstorlek
145 pièces
Produktkod. 11733313
missing translation for 'mfr': Gosselin™ LR25007
Bara null kvar
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
En PEHD. Les flacons ronds de 250 ml en PEHD naturel Gosselin™ sont disponibles avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon étanche.
  • Flacons ronds et carrés à usage unique en PEHD de 50 ml à 2 500 ml
  • Trois bouchons différents disponibles : Bouchon à vis rouge à filetage long, fermeture simple ; Bouchon à vis rouge avec fermeture double et joint en polyéthylène ; Bouchon à vis étanche rouge avec joint Tresylene (100 ml à 1 000 ml uniquement)
  • Les flacons sont montés avec un bouchon à vis et disposés dans des boîtes
  • Version aseptique ou stérilisée par irradiation avec certificat de stérilisation décollable
  • Les flacons de 2 500 ml sont dotés de bouchons blancs
  • Produit destiné exclusivement à la recherche, sauf indication contraire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Naturel
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 60 mm
Quantité 145/boîte
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 60 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 125 mm
Matériau du bouchon PEBD
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Bouchon à vis unique
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado