Learn More
Gosselin™ Flacons carrés de 250 ml gradués en PEHD
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
DIV, CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
130 pièces
210 pièces
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Produit aseptique ou stérilisé par irradiation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Translucides |
| Description | Carré |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 57 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Largeur (métrique) | 57 mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Afficher plus |