Learn More
Gosselin™ Flacons carrés de 250 ml gradués en PEHD
Code produit. 11848861
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
DIV, CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
130 pièces
210 pièces
Code produit. 11848861
Marque: Gosselin™ LC25013
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 250 ml en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon à vis étanche.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Produit aseptique ou stérilisé par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Naturel
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 37mm
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 57mm
Largeur (métrique) 57mm
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 109 mm
Joint de fermeture Trésylène
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis unique