Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 2 L gradués en PEHD
Code produit. 11761756
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Translucide
Translucides
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Double
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11761756
Marque: Gosselin™ LC200008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 2 L en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Couleur Translucide
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 58 mm
Comprend Bouchon rouge 58 mm, assemblé
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 109mm
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 96 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Jetable Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 230 mm
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis unique