Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 2 L gradués en PEHD
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Translucide
Translucides
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Double
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Couleur | Naturel |
| Description | Carré |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
| Comprend | Bouchon à vis en PEHD blanc double et joint naturel |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 109 mm |
| Nb par paquet | 50/carton |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) | 96 mm |
| Afficher plus |