Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 2 L gradués en PEHD
177.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
Comprend:
Bouchon bleu 58 mm, assemblé
Bouchon inviolable rouge 58 mm avec tampon, non assemblé
Bouchon rouge 58 mm avec joint, assemblé
Bouchon rouge 58 mm avec tampon, assemblé
Bouchon rouge 58 mm, assemblé
Bouchon à vis en PEHD blanc double et joint naturel
Bouchon à vis en PEHD bleu double et joint naturel
Bouchon à vis en PEHD double, joint et étiquette blanche
Double red HDPE screw cap and natural seal
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
Spécification
Joint de fermeture | Polyéthylène |
Matériau du bouchon | HDPE |
Type de bouchon | Bouchon à vis double |
Hauteur (métrique) | 230 mm |
Capacité (métrique) | 2 L |
Couleur | Translucide |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 58mm |
Comprend | Bouchon rouge 58 mm avec joint, assemblé |
Matériau | HDPE |