Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec joint
Bouchon à vis avec joint d’étanchéité
Bouchon à vis ouaté
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
DIV, CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
150 pièces
162 pièces
175 pièces
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Naturel |
| Description | Carré |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
| Comprend | Bouchon à vis en PEHD bleu double et joint naturel |
| Matériau | PEHD |
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Nb par paquet | 175/carton |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) | 76 mm |
| Afficher plus |