Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel
Code produit. p-8002238
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec joint
Bouchon à vis avec joint d’étanchéité
Bouchon à vis ouaté
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
DIV, CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
150 pièces
162 pièces
175 pièces
Code produit. 12842919
Marque: Gosselin™ LC50016
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon étanche.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 58 mm
Comprend Double red HDPE screw cap and natural seal
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 76 mm
Nb par paquet 150/Carton
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 76 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Jetable Oui
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 122 mm
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis