Learn More
Bouteilles carrées en PEHD Gosselin™, marron
Click to view available options
Capacité (métrique):
2500 ml
Conditionnement:
35 pièces
Description
- Produit convenant au stockage de formes liquides, semi liquides et solides
- L’ouverture à col large simplifie l’accès pour le transfert de liquides
- Graduations
- Les flacons sont homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2500 ml |
| Couleur | Marron |
| À utiliser avec (application) | Stockage de formes liquides, semi-liquides et solides |
| Comprend | Bouchon |
| Matériau | PEHD |
| Longueur (métrique) | 108,7mm |
| Largeur (métrique) | 108,7mm |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | Marquage CE : CE, IVD ; Contact alimentaire CE N 1935/204 ; ISO 11137 |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |