Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 1 L gradués en PEHD
Code produit. p-8002397
Click to view available options
Type de bouchon:
Double
Ouate
Simple
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
DIV, CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
90 pièces
Code produit. 11728643
Marque: Gosselin™ LC100001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 1 L en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Couleur Naturel
Description Carré
Dimensions (L x l x H) 95 x 76 x 185mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 58mm
Comprend Bouchon à vis double fermeture en PEHD rouge
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 95mm
Nb par paquet 90/carton
Couleur de la vis Red
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 76 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité DIV, CE N°1935/2004
Closure Included Oui
Jetable Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 185 mm
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Double