Learn More
Gosselin™ Flacons rectangulaires
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
170 pièces
312 pièces
Description
- Produit stérile
- Produit incassable
- Produit translucide
- Graduations inversées
- Bouchon à vis inviolable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Comprend | Bouchon à vis en PEHD avec joint moulé |
| Matériau | PEHD |
| Longueur (métrique) | 60 mm |
| Quantité | 312/carton |
| Stérilité | Stérile |
| Largeur (métrique) | 45mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Afficher plus |