Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Marque: Gosselin™ BP63-10
244.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 7.40000kg
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Le produit stérile est doté d’un double sachet extérieur avec traçabilité. Pour une surveillance optimale de la surface.- Trois orifices d’aération
- Polystyrène cristal
- Planéité optimale
- Fabrication classe 100
Spécification
Boîte de contact | |
Polystyrène | |
Stérile | |
3 | |
65 mm |
Quadrillé | |
Rond | |
Optimisées pour une bonne visualisation de la surface | |
14,5 mm |