Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120.5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Nombre de puits:
1
2
Évent:
3
4
6
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Stérile ou aseptique
Conditionnement:
1620 pièces
252 pièces
720 pièces
825 pièces
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
- PS de cristal
- Planéité optimale
- Fabrication classe 100
- Ouverture facile
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Nombre de puits | 1 |
| Conditionnement | Conditionnement double avec étiquette de traçabilité |
| Évent | 3 |
| Dimensions (Dia. x H) | 90 x 15 mm |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction