Learn More
Pipettes sérologiques en plastique Gosselin™
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
Couleur:
Jaune
Naturel
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Description
- Graduées
- En PS
- Apyrogènes / non cytotoxiques / non hémolytiques
- Bouchon hydrophobe à code couleur
- Structure monobloc
Spécification
Spécification
| Bouchon d’aspirateur | Bouchon hydrophobe |
| Certifications/Conformité | ISO 11137 |
| Matériau | PS |
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans les produits laitiers, l’environnement, l’industrie, la microbiologie |
| Graduée | Oui |
| Quantité | Boîte de 2000 |
| Type de pointe | Extrémité pointue |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Afficher plus |