Learn More
Gosselin™ Seaux en polypropylène avec poignée
Option idéale pour le stockage général en laboratoire. Les seaux en PP avec poignée Gosselintrade; sont fabriqués en PP blanc.
244.00€ - 450.00€
Spécification
Type de produit | Godet |
---|---|
Matériau | en PP |
Autoclavable | Oui |
Couleur | blanc |
Comprend | Bouchon, poignées et couvercles à clipser |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11743264
|
Gosselin™
JT10-01 |
10 700 mL |
244.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762525
|
Gosselin™
JT16-01 |
16 000 mL |
259.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11719535
|
Gosselin™
JT38-01 |
3800 mL |
413.00€
75 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11753264
|
Gosselin™
JT30-01 |
3000 mL |
450.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11733264
|
Gosselin™
JT57-05 |
5700 mL |
328.00€
45 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliProduit non stérile/liliPoignée de transport pratique/liliCouvercle avec joint d’inviolabilité/li/ulSpécification
Godet | |
Oui | |
Bouchon, poignées et couvercles à clipser |
en PP | |
blanc |