Learn More
Gosselin™ Récipients coniques
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
400 mL
1 000 ml
Couleur:
Naturel
blanc
Diamètre (métrique):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
Non
Oui
Oui (non assemblé)
Conditionnement:
120 pièces
220 pièces
250 pièces
460 pièces
660 pièces
Description
- Résistance aux chocs
- Graduations moulées à l’extérieur sur des récipients transparents ; graduations internes moulées sur des récipients blancs
- Bouchon à clipser en PE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Conique, cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 200 mL |
| Certifications/Conformité | DIV, CE N°1935/2004 |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Couleur | blanc |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction