Learn More
Tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15,4 mm
16 mm
17,8 mm
Type de bouchon:
Bouchon droit
N°
Non inclus
Oui; Bouchon á ailettes
Conditionnement:
1000 pièces
1250 pièces
Description
- Base arrondie
- PS
- Couleur naturelle (transparents)
- Adaptés aux produits alimentaires
- Stériles
- Certifiés CE N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL, ISO 11137 |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec | Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie |
| Conditionnement | 250BG |
| Quantité | 1250 paquet |
| Avec rebord | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 15,4 mm |
| Afficher plus |