Learn More
Récipient en PS Gosselin™
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
Conditionnement:
162 pièces
Description
- Polystyrène
- Avec bouchon
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Droit, cylindrique |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 200 mL |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Naturel |
| Afficher plus |