Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
2 mL
Type de bouchon:
Bouchon droit
N°
Conditionnement:
2500 pièces
5000 pièces
Description
- Pour une utilisation en laboratoire
- Compatibles avec les systèmes d’automatisation
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Disponibles avec ou sans bouchon
- Disponibles en version aseptique ou stérile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec | Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie |
| Comprend | Bouchon droit |
| Conditionnement | 1 250 BG |
| Quantité | 5 000/carton |
| Afficher plus |