Learn More
Corning™ Récipients droits en PP stériles avec bouchons en PE
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
180 mL
Conditionnement:
264 pièces
380 pièces
700 pièces
Description
- En PP moulé par injection
- Bouchon à vis en PE rouge étanche
- Stérilité assurée 10-3
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Capacité (impériale) | 2.02 oz |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Polypropylène transparent |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Diamètre (métrique) | 33 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis étanche |