Learn More
Corning™ Pipettes paille, polypropylène, stérile
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,2 mL
5 ml
Longueur (métrique):
7,3 cm
19 cm
24 cm
Type d’emballage:
10/sachet
100/sachet
25/sachet
40 sachets/25 unités
50/sachet
Quantité:
100/sachet
1000
3600/boîte
6000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
12000 pièces
3600 pièces
6000 pièces
Description
- Pipette paille en polypropylène
- Conditionnement dans des sachets à glissière inviolables
- Pour l’échantillonnage de liquides
- Taille universelle
Spécification
Spécification
| Description | Stérilité : SAL 10sup-/supsup3/sup |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 100/sachet |
| Type d’emballage | 100/sachet |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 19 cm |
| Type | Pipette paille |
| Jetable | Oui |