Learn More
Gosselin™ Bouchons-pression pour tubes
Click to view available options
:
Diamètre : 85 mm
Description
- Pour récipients coniques de 400 ml
- PEBD
- Léger et incassable
- PP transparent ou blanc
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon à clipser |
| Matériau | PEBD |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient conique de 400 ml |