Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septa GC GP
Code produit. 10370991
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10370991
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 041821
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Associe une durée de vie d’injection significativement plus longue, un bleeding faible et une faible adhérence de l’orifice d’injection
  • Conçu pour les applications de routine peu exigeantes
  • Joint fiable contre la pression du gaz porteur à l’admission
  • Pas de bleeding ni de contamination dans le système GC
  • Température de fonctionnement maximale de 275°C
Spécification
Type Septa GP
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Température (métrique) Max 275°C
Matériau Silicone
Quantité 50/boîte