Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septa GC GP
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Conçu pour les applications de routine peu exigeantes
- Joint fiable contre la pression du gaz porteur à l’admission
- Pas de bleeding ni de contamination dans le système GC
- Température de fonctionnement maximale de 275°C
Spécification
Spécification
| Type | Septa GP |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Température (métrique) Max | 275°C |
| Matériau | Silicone |
| Quantité | 50/boîte |