Learn More
Abnova™ GPLD1 (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16105671
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16105671
Marque: Abnova™ H00002822P01.25ug
Human GPLD1 full-length ORF ( AAH20748, 1 a.a. - 176 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSAFRLWPGLLIMLGSLCHRGSPCGLSTHIEIGHRALEFLQLHNGRVNYRELLLEHQDAYQAGIVFPDCFYPSICKGGKFHDVSESTHWTPFLNASVHYIRENYPLPWEKDTEKLVAFLFGITSHMAADVSWHSLGLEQGFLRTMGAIDFHGSYSEAHSAGDFGTVYLHLLNFLVV
Spécification
Numéro d’adhésion AAH20748
Identification génétique (Entrez) 2822
Nom glycosylphosphatidylinositol specific phospholipase D1
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène GPIPLD, GPIPLDM, MGC22590, PIGPLD, PIGPLD1
Symbole de gène(s) GPLD1
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer