Learn More
Poeppelmann™ Bouchons de protection universels KAPSTO™ GPN610
Code produit. p-8004006
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
71 mm
Hauteur (métrique):
29 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10481415
Marque: Poeppelmann™ 61000400000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour fermer les alésages et les filetages internes, ou pour protéger les goujons et les filetages externes. Les bouchons de protection universels Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 sont fabriqués en plastique PE-LD jaune.
  • Utilisation universelle en tant que bouchon
  • Conforme aux normes VDA Band 19 et ISO 16232
  • Conception conique idéale pour s’adapter aux tolérances
Spécification
Diamètre (métrique) externe 71 mm
Type de produit Bouchon de protection universel
À utiliser avec (application) Pour le bouchage de trous et des filetages internes ou pour protéger les boulons et filetages externes
Hauteur (métrique) 29 mm