Learn More
Poeppelmann™ Bouchon à vis jaune en PEHD série GPN 800
Description
- With metric threads
- Resistant to alcohol and weak acids/alkalis
- Suitable for a variety of different thread types
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Convient à une grande variété de types de filetage |
| Comprend | Filetages M 20 x 1,5 |
| Longueur (métrique) | 15,5 mm |
| Quantité | Boîte de 100 |
| Dimensions (métrique) | O.D. x H: 25 O.D. x 15.5 mm, M 20 x 1.5 Thread Type |
| Diamètre (métrique) extérieur | 25 mm |
| Matériau | HDPE |
| Type | Bouchons à vis |