Learn More
Abnova™ GPR157 Recombinant Protein
Code produit. 16104753
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16104753
Marque: Abnova™ H00080045P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH18691
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 80045
Poids moléculaire 39.6
Nom GPR157 (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène GLLVATHALWPDLRSRARRLLLFLSLADLLSAASYFYGVPQNFAGPSWDCVLQGALSTFANTSSFFWTVAIALYLYLSIVRAARGPRTDRLLWAFHVVRWVAVALLFQEPPTQADPSRSCPPRGRV
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène FLJ12132
Nom usuel GPR157
Symbole de gène(s) GPR157
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution