missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR40 agonist 4, MedChemExpress

Code produit. 16426517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16426517

Marque: Medchem Express HY103083

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress GPR40 agonist 4 is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/ GPR40) agonist with a pEC50 of 7.54.

GPR40 agonist 4 is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/ GPR40) agonist with a pEC50 of 7.54.

Spécification

Nom chimique ou matériau GPR40 agonist 4
CAS 2102196-57-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17ClO5S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 160 mg/mL (383.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=CC(COC3=CC=C(S(CC(O)=O)(=O)=O)C=C3)=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 416.87
Poids de la formule 416.87
Pourcentage de pureté 98.69%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis