Learn More
Grace™ Colonnes HPLC analytiques GraceSmart™ RP18 C18
Code produit. 12056909
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4,6 mm
4.6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12056909
Marque: Grace™ 5141752
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Use high-purity silica and are monomerically bonded with uniform coverage for symmetrical peaks for acids/bases and predictable reversed-phase selectivity. Whether routine analysis or new method development, these columns offer premium performance at exceptional value.
  • High-purity phases
  • Efficient and reproducible separations
  • General use selectivity
Specifications
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4.6 mm
Épaisseur du film 3 μm
À utiliser avec Excellente valeur pour les applications générales et courantes
Longueur (métrique) 150 mm
Granulométrie 3 μm
Porosité 120 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire GraceSmart™ C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 10 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne HPLC
Technique HPLC