Learn More
Grace™ Colonnes HPLC polaires VisionHT™ Microbore C18, granulométrie de 3 μm
Code produit. 12151370
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Code produit. 12151370
Marque: Grace™ 5152072
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Smaller diameter columns for reduced solvent consumption
  • Increased sensitivity when compared to standard 4.6mm I.D. columns
  • For use with standard HPLC instrumentation or with MS and ELS detectors
Spécification
Format de colonne Microbore Column
Diamètre (métrique) 2.1 mm
Épaisseur du film 3 μm
Longueur (métrique) 50 mm
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 10
Porosité 100 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 5%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” No
Phase Phase inverse
Type Colonne HPLC
Technique HPLC