missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Colonne Vydac™ 219TP Diphenyl HPLC
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Descripción
Associe une rétention modérée à une sélectivité unique.
- Mentionnée dans plus de 9000 brevets, la Vydac 300Å TP est la norme industrielle pour les séparations de peptides, de protéines et de grosses molécules
- Les phases à liaison polymérique ont une durée de vie de colonne exceptionnellement longue et une lixiviation de phase négligeable
- Bibliothèque d’'applications étendue basée sur plus de deux décennies d’expérience
Especificaciones
Especificaciones
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| À utiliser avec | Les phases à liaison polymérique ont une durée de vie de colonne exceptionnellement longue et une lixiviation de phase négligeable, une bibliothèque d’applications étendue basée sur plus de vingt années d’expérience |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 300 Å |
| Surface spécifique | 60 à 110 m2/g |
| Type d’USP | L11 |
| Phase stationnaire | Diphényle |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido